Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsburkar i rostfritt stål
Produktkod. 15649293 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15649293 5 l Varje
11921551 1 l -
11931551 2 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15649293 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 26011005
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
För säker mätning och hantering av mindre mängder brandfarliga vätskor. Skydd mot explodering genom flamskydd och övertrycksventil, behållare har en hög grad av kemikaliebeständighet.
  • Rostfritt stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tjocklek
  • Tätningar av PTFE
  • Handtag av pulverlackerat aluminium
  • Förslutningsgänga 1 ¼tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Safety Can
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Silver
För användning med (applikation) 400 mm
Material Rostfritt stål
Diameter (metrisk) Yttre 165 mm