Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsburkar i rostfritt stål
Produktkod. p-8011252 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11921551
Brand: Buerkle™ 26011001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker mätning och hantering av mindre mängder brandfarliga vätskor. Skydd mot explodering genom flamskydd och övertrycksventil, behållare har en hög grad av kemikaliebeständighet.
  • Rostfritt stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tjocklek
  • Tätningar av PTFE
  • Handtag av pulverlackerat aluminium
  • Förslutningsgänga 1 ¼tum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsburk
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (applikation) För transport och förvaring
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 235 mm
Diameter (metrisk) Yttre 111 mm