Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål
Produktkod. 17260574 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17260574 25 l
1 options
Produktkod. 17260574 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 26015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8905.00 SEK
    8595.45 SEK / Paket med 1
    Save 309.55 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 07-01-2027
Buerkle™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål erbjuder säkerhet genom flamskydd och övertrycksventil.
  • Säkerhetsbehållare för förvaring gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tjocklek på sidorna på 0,8 mm
  • Skydd mot explodering genom flamskydd och övertrycksventil, tätningar av PTFE, behållarna har en hög grad av kemisk beständighet
  • Tryckbalansen sker från ca 0,3 bar
  • Konstant ventilation kan ställas in via en plastspak på skruvlocket
  • Innehållsdisplayen gjord av perfluoroalkoxisampolymerer (PFA) möjliggör en visuell innehållskontroll vid fyllning och tömning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FN-godkännande
Produkttyp Säkerhetsbehållare
Förslutningstyp Skruvlock utan tryckavlastningsventil
Kapacitet (metrisk) 25 l
Färg Gray, Orange
För användning med (applikation) Transport och förvaring
Material Rostfritt stål
Inkluderar Skruvlock, gänga 1,5 tum.
Tjocklek (engelska) 47.24 mil
Tjocklek (metrisk) 1.2 mm
Höjd (engelska) 20.87 in.
Höjd (metrisk) 530 mm
Diameter (engelska) Yttre 11.81 in.
Diameter (metrisk) Yttre 300 mm