Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål
Produktkod. 15463375 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
Förslutningstyp:
Flik, övertrycksventil
Kran, övertrycksventil
Skruvlock, övertrycksventil
För användning med (applikation):
Förvaring
Lagring och överföring
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förslutningstyp För användning med (applikation) unitSize
15463375 50 l Skruvlock, övertrycksventil Förvaring Varje
15360605 10 l Kran, övertrycksventil Lagring och överföring Varje
15941602 10 l Flik, övertrycksventil Lagring och överföring Varje
17104165 25 l Flik, övertrycksventil Förvaring -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15463375 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 26015050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Säkerhetsbehållare i rostfritt stål erbjuder säkerhet genom flamskydd och övertrycksventil.
  • Säkerhetsbehållare för förvaring gjorda av högkvalitativt rostfritt stål AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tjocklek på sidorna på 0,8 mm
  • Skydd mot explodering genom flamskydd och övertrycksventil, tätningar av PTFE, behållarna har en hög grad av kemisk beständighet
  • Tryckbalansen sker från ca 0,3 bar
  • Konstant ventilation kan ställas in via en plastspak på skruvlocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Säkerhetsbehållare
Förslutningstyp Skruvlock, övertrycksventil
Kapacitet (metrisk) 50 l
För användning med (applikation) Förvaring
Material Rostfritt stål
Inkluderar Skruvlock och övertrycksventil
Höjd (metrisk) 600 mm
Diameter (metrisk) Yttre 365 mm