Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsdunkar i rostfritt stål
Produktkod. 15395087 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Fin doseringspip och övertrycksventil
Findoseringspip, övertrycksventil, ventilation
Skruvlock
Skruvlock, tryckavlastningsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar unitSize
15395087 5 l Skruvlock, tryckavlastningsventil Varje
11951551 10 l Skruvlock -
15358498 10 l Fin doseringspip och övertrycksventil -
15574429 20 l Skruvlock, tryckavlastningsventil Varje
16445079 20 l Findoseringspip, övertrycksventil, ventilation -
11941551 10 l Skruvlock, tryckavlastningsventil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15395087 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 26013005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Säkerhetsdunk i rostfritt stål erbjuder säkerhet genom flamskydd och övertrycksventil.
  • Handtag av massivt rostfritt stål
  • Tätningar av PTFE
  • Hög grad av kemikaliebeständighet
  • Spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutningstyp Skruvlock
Kapacitet (metrisk) 5 l
Färg Silver
Material Rostfritt stål
Inkluderar Skruvlock, tryckavlastningsventil
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Mått 200 x 130 x 310 mm
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 130 mm
Höjd (metrisk) 310 mm
Vikt (metrisk) 1.65 Kg