Läs mer
Buerkle™ Säkerhetsdunkar i rostfritt stål
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Inkluderar:
Fin doseringspip och övertrycksventil
Findoseringspip, övertrycksventil, ventilation
Skruvlock
Skruvlock, tryckavlastningsventil
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Handtag av massivt rostfritt stål
- Tätningar av PTFE
- Hög grad av kemikaliebeständighet
- Spara utrymme
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Färg | Silver |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Skruvlock, tryckavlastningsventil |
| Tjocklek (metrisk) | 0.8 mm |
| Mått | 200 x 130 x 310 mm |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (metrisk) | 310 mm |
| Visa mer |