Läs mer
Fisherbrand™ Provdoppare i rostfritt stål
Produktkod. 11528122 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,12 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11528122 0,12 l Varje
1 options
Produktkod. 11528122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    765.03 SEK / Paket med 1
    Save 134.97 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa provtagningsdoppare av rostfritt stål med avsmalnande sidkoppar är idealiska i laboratorier, forskning och andra miljöer.
  • Laboratorieprovtagningsskopp, konisk kopp, rostfritt stål 304 spec 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Cup stil - Avsmalnande
  • Koppar har hällpip
  • Handtag argolödda på koppen för hållbarhet och sprickfri konstruktion
  • Sprickfria koppar
  • Autoklaverbar
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,12 l
Längd (metriskt) handtag 150 mm