Läs mer
Fisherbrand™ Provdoppare i rostfritt stål
Produktkod. 11538122 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
120 ml
230 ml
300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11538122 120 ml Varje
11508122 10 ml Varje
11518122 60 ml Varje
11548122 230 ml Varje
11558122 300 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11538122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    900.00 SEK
    765.03 SEK / Paket med 1
    Save 134.97 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal provinsamling och utskick från en källa med en provdoppare i rostfritt stål. En laboratorieprovtagningsdoppare med avsmalnande kopp; Fisherbrand™ Rostfria stålprovdoppare är lämpliga för användning med de flesta vätskor.
  • Laboratorieprovtagningsskopp med avsmalnande sidokopp
  • Rostfritt stål 304 spec
  • 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Handtag argolödda på koppen för hållbarhet och sprickfri konstruktion
  • Sprickfria koppar har hällpip
  • Autoklaverbar
  • Lämplig för användning med de flesta vätskor
  • Designad för provinsamling och leverans från en källa
  • Cup stil - Avsmalnande
  • Eliminerar risken för korskontaminering
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av handtag Agrobazed
Kapacitet (metrisk) 120 ml
Längd (metriskt) handtag 381 mm