Läs mer
Fisherbrand™ Provdoppare i rostfritt stål
Produktkod. p-8013181 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
60 ml
120 ml
230 ml
300 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11508122
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimal provinsamling och skicka från en källa med provröret i rostfritt stål. En laboratorieprovtagningsdopp med avsmalnande sidkopp; Fisherbrand™ Provdoppare i rostfritt stål är lämpliga för användning med de flesta vätskor.
  • Laboratorieprovtagningsskopp med avsmalnande sidokopp
  • Rostfritt stål 304 spec
  • 18/8 icke-magnetisk, ljus finish
  • Handtag argolödda på koppen för hållbarhet och sprickfri konstruktion
  • Sprickfria koppar har hällpip
  • Autoklaverbar
  • Lämplig för användning med de flesta vätskor
  • Designad för provinsamling och leverans från en källa
  • Cup stil - Rak
  • Eliminerar risken för korskontaminering
Specifikationer
Produkttyp Dippprovtagare
Material Rostfritt stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Typ av handtag Agrobazed
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Längd (metriskt) handtag 300 mm