Läs mer
Endecotts™ Provavdelare i rostfritt stål
Beskrivning
- Gevärmönster provavdelare för Endecotts Silar
- Varje underavdelning behåller egenskaperna hos det ursprungliga provet
- Rostfritt stål med spårbredder 6,35 mm (¼ i.) eller 12,7 mm (½ i.)
- Lämplig för användning med pulverkemikalier, livsmedel, foder och liknande granulerat material
- Delar provet till analytiska proportioner
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 1500 ml |
| Produkttyp | Provavdelare |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | För att prova/testa fasta ämnen |
| Förpackningsmängd | 1 st. |