Läs mer
Endecotts™ Provavdelare i rostfritt stål
Produktkod. p-8009205
Håller:
1500 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11532075
Brand: Endecotts™ 1/2SSDSLOT
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dela upp materialprover i två mindre delar med en enda passage eller ytterligare uppdelningar kan uppnås genom flera omgångar. Endecotts™ Provavdelare i rostfritt stål är idealiska för fritt flytande pulver.
  • Gevärmönster provavdelare för Endecotts Silar
  • Varje underavdelning behåller egenskaperna hos det ursprungliga provet
  • Rostfritt stål med spårbredder 6,35 mm (¼ i.) eller 12,7 mm (½ i.)
  • Lämplig för användning med pulverkemikalier, livsmedel, foder och liknande granulerat material
  • Delar provet till analytiska proportioner
Specifikationer
Håller 1500 mL
Produkttyp Provavdelare
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) För att prova/testa fasta ämnen
Förpackningsmängd 1 st.