Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål provsplittrar gevär lådor
Produktkod. 15879531 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Bredd (metrisk) ränna:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal rännor:
12
16
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) ränna Antal rännor unitSize
15879531 6 mm 16 Varje
15899531 20 mm 12 Varje
15809541 30 mm 12 Varje
15889531 10 mm 16 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15879531 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8601S06
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa lättanvända provdelare i rostfritt stål är till för att dela och reducera bulkprover.
  • Släpp bara provet i toppen och provet delas i två delar
  • Dela provdroppar i rifflådorna under
  • Det rekommenderas att slitsarnas bredd är 2,5 till 3 gånger större än diametern på den största partikel som delas
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Gevärlåda
Material Rostfritt stål
Antal rännor 16
För användning med (applikation) Dela och reducera bulkprover
Bredd (metrisk) ränna 6 mm