Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål provsplittrar gevär lådor
Produktkod. 15899531 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Bredd (metrisk) ränna:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal rännor:
12
16
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) ränna Antal rännor Förpackningsstorlek
15899531 20 mm 12 Varje
15809541 30 mm 12 Varje
15889531 10 mm 16 Varje
15879531 6 mm 16 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15899531 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 8601S20
Beräknad leverans: 02-12-2026
Dessa lättanvända provdelare i rostfritt stål är till för att dela och reducera bulkprover.
  • Släpp bara provet i toppen och provet delas i två delar
  • Dela provdroppar i rifflådorna under
  • Det rekommenderas att slitsarnas bredd är 2,5 till 3 gånger större än diametern på den största partikel som delas
  • Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Produkttyp Gevärlåda
Material Rostfritt stål
Antal rännor 12
För användning med (applikation) Dela och reducera bulkprover
Bredd (metrisk) ränna 20 mm