Läs mer
Sampling Systems™ Rostfritt stål provsplittrar gevär lådor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Bredd (metrisk) ränna:
6 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Antal rännor:
12
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Släpp bara provet i toppen och provet delas i två delar
- Dela provdroppar i rifflådorna under
- Det rekommenderas att slitsarnas bredd är 2,5 till 3 gånger större än diametern på den största partikel som delas
- Finns i ett brett utbud av storlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Gevärlåda |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal rännor | 12 |
| För användning med (applikation) | Dela och reducera bulkprover |
| Bredd (metrisk) ränna | 20 mm |