Beskrivning
Ändarna belagda med brunt Fluo-Kem™ PTFE FEP.
- Beläggning ger anti-stick, korrosionsbeständig yta
- Stång tillplattad i ena änden för att fungera som spatel med sked på motsatta änden
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Produkttyp | Provtagare för sked och spatel |
| Avsluta | Brun Fluo-Kem PTFE FEP |
| Material | Rostfritt stål |
| Längd (metrisk) | 22,9 cm |