Läs mer
Gestigkeit Harry™ Sandbad i rostfritt stål
Produktkod. 10519511
Temperaturområde:
370 °C
50 °C till 300 °C
Mått (D x B x H):
358 x 358 x 230 mm
364 x 514 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10519511
Brand: Gestigkeit Harry™ ST72