Läs mer
Gestigkeit Harry™ Sandbad i rostfritt stål
Temperaturområde:
370 °C
50 °C till 300 °C
Mått (D x B x H):
358 x 358 x 230 mm
364 x 514 x 230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | 50 °C till 300 °C |
| Mått (D x B x H) | 358 x 358 x 230 mm |