Läs mer
Masterflex™ Stainless Steel Sanitary Clamps
Diameter (metrisk):
19.05 mm
38.1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Cole-Parmer stainless 304L steel sanitary clamp
- Meet FDA requirements and 3A Sanitary Standards
- Clamp size: ½ to ¾ in.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Sanitary Clamp |
| Material | Stainless Steel |
| Diameter (metrisk) | 38.1 mm |
| Diameter (metrisk) Insida | 38.1 mm |