Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i rostfritt stål, 100-pack
Description
- Sterila
- Rostfritt stål
Specifications
Specifications
| Bladmaterial | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Skalpellblad |
| Storlek | # 11 |
| Längd (metrisk) | 20 mm |
| För användning med (utrustning) | # 11 bladpassade handtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L |
| Certifikat och efterlevnad | BS EN 7740 |
| Kvantitet | 10/Pk. |