Läs mer
Swann-Morton™ Skalpellblad i rostfritt stål, 100-pack
Produktkod. p-8000789
Storlek:
# 10
# 11
# 15
#10A
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12398009
Brand: Swann-Morton™ 0301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kör med hjälp av Swann Morton™ Skalpellblad i rostfritt stål för att säkerställa precision;
  • Sterila
  • Rostfritt stål
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Skalpellblad
Storlek # 10
Längd (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) # 10 passar handtag # 3, # 3L, # 3 Graduated, # 5B, # 7, # 9, # B3 och # B3L
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad BS EN 7740
Kvantitet 10 Pk.