Läs mer
Swann-Morton™ Metal Diecast Handtag, Postmortem Skalpell
Produktkod. 12922555
Change view
Bladmaterial:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Bladmaterial Förpackningsstorlek
12922555 Rostfritt stål Paket med 10
1 options
Produktkod. 12922555 Leverantör Swann-Morton™ Leverantörsnummer 2652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00 SEK
    1108.10 SEK / Paket med 10
    Save 231.90 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använd Swann Morton™ Metal Diecast Handle, Postmortem Skalpell för postmortem kirurgiska tekniker.
  • Kraftig klinga av kolstål
  • Metallhandtag med skruvbeslag
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Hantera
För användning med (utrustning) PM40 eller PM40 Bull Nose Pathology Blade
Beskrivning Epoxi pulverlackerad