Läs mer
Rogo Sampaic™ Sax i rostfritt stål
Produktkod. 11738531
Change view
Längd (metrisk):
140 mm
Tipsstil:
Runda/Runda
För användning med (applikation):
Anatomisk
Produktkod. Längd (metrisk) Tipsstil För användning med (applikation)
11738531 140 mm Runda/Runda Anatomisk
1 options
Produktkod. 11738531 Leverantör Rogo Sampaic™ Leverantörsnummer FMN015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 SEK
    197.02 SEK / Paket med 10
    Save 39.98 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Utmärkt för en mängd olika skärapplikationer i laboratoriet. Rogo Sampaic™ Saxar i rostfritt stål har en vacker polerad matt yta.
  • Rostfritt stål av kirurgisk kvalitet
  • Finns i en mängd olika stilar - Metzenbaum, dissekering, iris, anatomisk
Specifikationer
Produkttyp Sax i rostfritt stål
Längd (metrisk) 140 mm
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Anatomisk
Tipsstil Runda/Runda