Läs mer
Amsta Rostfritt Skopor i rostfritt stål
Produktkod. 11701836
Change view
Volym (metrisk):
1 l
1,5 l
2 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11701836 1,5 l
11791826 1 l
11731776 2 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11701836 Leverantör Amsta Rostfritt Leverantörsnummer 517551,5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2449.50 SEK
    2170.53 SEK / Paket med 1
    Save 278.97 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopor tillverkade för att hantera kemikalier etc. Tillverkade av 0,8 mm syrafast rostfri plåt (EN1.4404).
Helsvetsad med lödda handtag utan glid för smutshudar.
Specifikationer
Produkttyp Skopa
Material Rostfritt stål
Volym (metrisk) 1,5 l