Läs mer
Sampling Systems™ Rostfria stålskrapor
Produktkod. 15859641 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
232 mm
275 mm
Bredd (metrisk):
75 mm
100 mm
Material:
Rostfritt stål
Rostfritt stål (316L)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Material unitSize
15859641 275 mm 100 mm Rostfritt stål Varje
15443954 232 mm 100 mm Rostfritt stål (316L) Varje
15869641 232 mm 75 mm Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15859641 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A350100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Rostfria stålskrapor är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • Sprickfri
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • Satinfinish
Specifikationer
Produkttyp Skrapa
Längd (metrisk) 275 mm
Material Rostfritt stål
Bredd (metrisk) 100 mm