Läs mer
Buerkle™ Rostfria stålskrapor
Produktkod. 17514306 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Längd (metrisk):
230 mm
270 mm
Bredd (metrisk):
75 mm
100 mm
Mått (L x B):
230 x 75 mm
270 x 100 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Bredd (metrisk) Mått (L x B)
17514306 230 mm 75 mm 230 x 75 mm
17524306 270 mm 100 mm 270 x 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17514306 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53860030
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna högkvalitativa skrapa är lämplig för att skrapa, rengöra, utjämna och ta bort starkt vidhäftande ämnen eller torkade media.
  • Högkvalitativt rostfritt stål V4A (1.4404), för idealisk kemikaliebeständighet
  • Extra robust design garanterar lång livslängd
  • Steriliserbar, autoklaverbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Mått (L x B) 230 x 75 mm
Längd (engelska) 9,1 tum
Längd (metrisk) 230 mm
Material Rostfritt stål
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 75 mm