Beskrivning
- Högkvalitativt rostfritt stål V4A (1.4404), för idealisk kemikaliebeständighet
- Extra robust design garanterar lång livslängd
- Steriliserbar, autoklaverbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Mått (L x B) | 270 x 100 mm |
| Längd (engelska) | 10,6 tum |
| Längd (metrisk) | 270 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 3,9 tum |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |