Läs mer
Buerkle™ Scratcher i rostfritt stål
Produktkod. 11901571 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11901571 5 ml Varje
11911571 10 ml Varje
11921571 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11901571 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53470005
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Scratchern har speciellt utformats för att ta prover av sammanhängande, kakade och inte fritt flytande ämnen.
  • Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
  • Elektropolerad
  • Total längd 1000 mm∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Scratcher
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 5 ml
För användning med (applikation) Designad för provtagning av sammanhängande, kakade och inte friflytande ämnen
Längd (metrisk) 1000 mm