Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 316L (1.4404)
- Elektropolerad
- Total längd 1000 mm∣
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Scratcher |
| Material | Rostfritt stål (V4A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 0.85 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml |
| För användning med (applikation) | Designad för provtagning av sammanhängande, kakade och inte friflytande ämnen |
| Diameter (engelska) | 0.98 in. |
| Diameter (engelska) Öppning | 4.33 in. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1.26 in. |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |
| Visa mer |