Läs mer
Wheaton™ Skärm i rostfritt stål
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
:
Rostfritt stål skärm; För användning med: Wheaton™ 90 mm filtreringsenhet
Beskrivning
- Ersättningsdel för 90 mm filtreringsenhet
- Stål, rostfritt
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Wheaton™ 90 mm filtreringsenhet |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | 1 L tratt med skruvkrage, glasstödbas, filterstöd, nr 8 silikonpropp |
| Kvantitet | 1 st |