Läs mer
asecos™ Skärmbas i rostfritt stål
Handla allt asecos Produkter
Material:
Rostfritt stål
Beskrivning
- B x D x H (mm): 600 x 311 x 17
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grå |
| Material | Rostfritt stål |
| Bredd (engelska) | 23,62 tum. |
| Bredd (metrisk) | 600.00 mm |
| Höjd (engelska) | 0,67 tum. |
| Höjd (metrisk) | 17.00 mm |
| Vikt (engelska) | 2.15 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.974 kg |