Läs mer
Cole-Parmer™ Stainless Steel Screen Disc
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Porstorlek | 213 μm |
| Kvantitet | 5Pack |
| Tjocklek (metrisk) | 178 μm |
| Typ | Screen Disc |
| Mått (L x B) | 30 x 30cm |