Läs mer
VACUUBRAND™ Inskruvningsfläns av rostfritt stål för NW 16 KF/A till G 1/8 tum. Trådanslutningar
Produktkod. 11950222 Handla allt Vacuubrand Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
11950222 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 11950222 Leverantör VACUUBRAND™ Leverantörsnummer 20637425
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Vakuumsystem med små flänsar kräver lämpliga komponenter för ett konsekvent tvärsnitt av anslutningen från systemet till vakuumpumpen. Våra små flänsanslutningar för membranpumpar, samt elastiska anslutningskomponenter, möjliggör integrering av pumpen i vakuumdistributionssystemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med NW 16 KF/A till G 1/8 tum Trådanslutningar
Material Rostfritt stål
Kvantitet 1 vardera
Typ Inskruvad fläns