Läs mer
Cole-Parmer™ Tandad pincett i rostfritt stål
Produktkod. 11799689 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Längd (metrisk):
15,24 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11799689 15,24 cm Varje
1 options
Produktkod. 11799689 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0728812
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för mikroelektronik och precisionsmontering
  • Fint utformad pincett i rostfritt stål
  • Har handbearbetade punkter för noggrannhet och utmärkt spetshårdhet
  • Anti-reflex finish minskar påfrestningen på ögonen
  • Antimagnetisk, antisyra- och syrabeständig
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15,24 cm
Material Rostfritt stål
Kvantitet Ea.
Sterilitet Sterila
Tipsstil Sågtandad