Läs mer
De Buyer™ Serveringsfat i rostfritt stål
Produktkod. 11990615
Change view
Volym (metrisk):
3,6 l
4,9 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
11990615 3,6 l
11900625 4,9 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11990615 Leverantör De Buyer™ Leverantörsnummer 3280.35
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    703.50 SEK
    523.93 SEK / Paket med 1
    Save 179.57 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Produkttyp Maträtt
Material Rostfritt stål
Höjd (metrisk) 45 mm
Längd (metrisk) 350 mm
Kvantitet Varje
Form Rektangulär
Volym (metrisk) 3,6 l
Bredd (metrisk) 270 mm