Läs mer
Julabo™ Skakvattenbad i rostfritt stål
Produktkod. 12125032
Change view
Amperage:
10 A
9 A
Vikt (metrisk):
22 kg
23 kg
Inkluderar:
Cirkulationspump
Utan cirkulationspump
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Amperage Vikt (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
12125032 9 A 22 kg Utan cirkulationspump Varje
10563612 10 A 23 kg Cirkulationspump Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12125032 Leverantör Julabo™ Leverantörsnummer 9550322
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Har en sömlös, stänksäker knappsats och en ljusstark LED-multidisplay som indikerar upp till sex temperaturvärden som är synliga från hela laboratoriet. Julabo™ Skakvattenbad i rostfritt stål eliminerar temperaturöverskridning och säkerställer hög temperaturstabilitet.
Julabo skakande vattenbad har en sömlös, stänksäker knappsats och en ljusstark LED-multidisplay som indikerar upp till sex temperaturvärden som är synliga från hela laboratoriet. Avancerad mikroprocessorteknologi med PID-temperaturkontroll eliminerar temperaturöverskridande och ger hög temperaturstabilitet. Den inbyggda timern underlättar tidsberoende tillämpningar, medan ett RS232-gränssnitt möjliggör on-line-kommunikation med en PC. Känsliga prover i badet skyddas av en intervallton som utlöses så snart de höga och låga temperaturgränserna nås. Dessutom, om vätskenivån i badet når ett minimivärde, sker en fullständig avstängning och en permanent signalton hörs. I själva verket är dessa enheter övergripande utformade för obevakad kontinuerlig drift. Badet och alla delar som kommer i kontakt med fyllningsvätskan är tillverkade av högkvalitativt rostfritt stål.
  • Mikroprocessorteknik med PID temperaturkontroll
  • Ljusstark LED-multiskärm
  • Sömlös, stänksäker knappsats
  • Stänksäker strömbrytare
  • Elektronisk timer för inställning av körtiden (0:01 till 9:59 h:min)
  • On-line kommunikation via inbyggt RS232-gränssnitt
  • Tidig varningssystem med höga och låga temperaturgränser
  • Dräneringsskruv för enkel tömning av badet
  • Torrkörningsskydd/säkerhetstemperatur fixerad till 130°C
  • Brett utbud av tillbehör inklusive uppfällbart Makrolon-badlock finns tillgänglig
  • EasyTemp kontrollprogramvara är tillgänglig gratis
  • Avtagbar skakvagn
  • Skakfrekvens justerbar från 20 till 200 rpm
  • Skakfrekvens indikerad på LED multi-display
  • Skakslag 15 mm
  • Tillgängliga spänningsversioner: 230V/50–60 Hz, 115 V/60 Hz
  • Uppfällbart Makrolon-badlock finns som tillbehör
  • RS232 gränssnittskabel finns som tillbehör
Specifikationer
Controllertyp Mikroprocessorteknik med PID
Kapacitet (metrisk) 20 L
Certifikat och efterlevnad CE
Temperaturområde 20 °C till 99 °C
Typ Skakvattenbad
Visa LED
För användning med (applikation) Lämplig för oövervakad kontinuerlig drift
Inkluderar Utan cirkulationspump
Material Rostfritt stål
Modell SW22
Hastighet 20 till 200 rpm
Temperaturnoggrannhet ±0,2 °C
Temperaturupplösning ±0,1 °C
Temperaturstabilitet ±0,2 °C
Timer 0:01 till 9:59 tim.:min.
Längd (metrisk) 35 cm
Längd (metrisk) Interiör 30 cm
Bredd (metrisk) 70 cm
Höjd (metrisk) 26 cm
Djup (metriskt) 35 cm
Fraktvikt (metrisk) 39.91 kg
Vikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 230/115 V 50 till 60/60 Hz 2000 W
Spänning 230/115 V
Wattal 2000 w
Amperage 9 A
Frekvens 50/60 Hz