Läs mer
Fisherbrand™ Tång med vassa ändar i rostfritt stål
Produktkod. 11562113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
115 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11562113 115 mm Varje
11572113 130 mm Varje
11582113 160 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11562113
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en non-stick yta med PTFE-beläggning som mycket få fasta eller flytande ämnen kommer att permanent fästa på. Nickel Electro™ Tång med vassa ändar i rostfritt stål ger utmärkta icke-vätande egenskaper för enkel rengöring och kan ång- eller kemiskt steriliseras.
PTFE-belagda pincett, ger en non-stick yta som mycket få fasta eller flytande ämnen kommer att permanent fästa på.
  • Kemiskt resistent och icke-kontaminerande
  • Icke-proteinbindande och ger bioinerta ytor
  • Inga kritiska mängder förlorade på grund av fastsättning
  • Ingen ansamling på ytor
  • Idealisk för användning under svåra laboratorieförhållanden
  • Utmärkta icke-vätande egenskaper för enkel rengöring och kan ång- eller kemiskt steriliseras
  • Med styrstift
Specifikationer
Produkttyp Pincett
Material PTFE-belagt rostfritt stål
Höjd (metrisk) 115 mm
Antal per förpackning Vardera
Stil Tandade käkar
Tipsstil Sharp