Läs mer
Fisherbrand™ Tång med vassa ändar i rostfritt stål
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk) kropp:
115 mm
130 mm
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
PTFE-belagda pincett, ger en non-stick yta som mycket få fasta eller flytande ämnen kommer att permanent fästa på.
- Kemiskt resistent och icke-kontaminerande
- Icke-proteinbindande och ger bioinerta ytor
- Inga kritiska mängder förlorade på grund av fastsättning
- Ingen ansamling på ytor
- Idealisk för användning under svåra laboratorieförhållanden
- Utmärkta icke-vätande egenskaper för enkel rengöring och kan ång- eller kemiskt steriliseras
- Med styrstift
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Skarp |
| Antal per förpackning | Vardera |
| Material | PTFE-belagt rostfritt stål |
| Produkttyp | Tång |
| Höjd (metrisk) kropp | 160 mm |
| Stil | Tandade käkar |