Läs mer
Sampling Systems™ Spade i rostfritt stål
Produktkod. 17885367 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
115,5 cm
Produktkod. Längd (metrisk)
17885367 115,5 cm
1 options
Produktkod. 17885367 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A24610
Beräknad leverans: 04-01-2027
Denna rostfria spade är idealisk för allmänt arbete. Tillverkad av högkvalitativt korrosionsbeständigt 316L rostfritt stål, den är sprickfri och har en högpolerad finish så att den lätt kan rengöras.
  • Ergonomiskt handtag
  • Högpolerad yta för enkel rengöring
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Skotta
Bladstil Plan
Färgkodad Nej
Handtagsmaterial Rostfritt stål
Huvud stil Fyrkantig
Längd (engelska) 4,5 tum.
Längd (metrisk) 115,5 cm
Material Stål
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Silver