Läs mer
RETSCH Rostfritt stållock för testsilar
Handla allt Retsch Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Stainless steel
- Available for a variety of test sieves, based upon diameter
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Sieve Lid |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3310 and ASTM E 11 |
| Täckmaterial | Stainless Steel |
| Diameter (metrisk) Yttre | 315 mm |