Läs mer
RETSCH Rostfritt stållock för testsilar
Produktkod. p-8000527 Handla allt Retsch Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
150 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10791033
Brand: RETSCH 60.107.000150
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Täck siktar för att undvika förlust av prov under separationsprocessen. Dessa rostfria lock passar flera testsilar, baserat på sållens diameter.
  • Stainless steel
  • Available for a variety of test sieves, based upon diameter
Specifikationer
Kvantitet 1 Ea.
Typ Sieve Lid
Certifikat och efterlevnad ISO 3310 and ASTM E 11
Täckmaterial Stainless Steel
Diameter (metrisk) Yttre 150 mm