Läs mer
Fritsch™ Stainless Steel Sieve Pan
Diameter (metrisk) Yttre:
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Typ | Sieve Pan |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| För användning med (applikation) | For wet sieving |
| Diameter (metrisk) Yttre | 200 mm |
| Mesh material | Stainless Steel |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.