Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11512143 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Porstorlek:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
39 product options available for selection
Product selection table with 39 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11512143 53μ m Varje
11572143 106μ m Varje
11582163 1,25 mm Varje
11592163 1,4 mm Varje
11592143 150μ m Varje
11502153 160μ m Varje
11512153 180μ m Varje
11522173 2 mm Varje
11522153 200μ m Varje
11532153 212μ m Varje
11542173 2,5 mm Varje
11582133 25μ m Varje
11552173 2,8 mm Varje
11552153 300μ m Varje
11562173 3,35 mm Varje
11592133 38μ m Varje
11582153 400μ m Varje
11572153 355μ m Varje
11592153 425μ m Varje
11502163 500μ m Varje
11532143 75μ m Varje
11532163 710μ m Varje
11512163 600μ m Varje
11522163 630μ m Varje
11542163 800μ m Varje
11542143 80μ m Varje
11552143 90μ m Varje
11552163 850μ m Varje
11562153 315μ m Varje
11572163 1,18 mm Varje
11502173 1,6 mm Varje
11512173 1,7 mm Varje
11532173 2,36 mm Varje
11562143 100μ m Varje
11582143 125μ m Varje
11562163 1 mm -
11502143 45μ m Varje
11522143 63μ m Varje
11542153 250μ m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
39 options
Code produit 11512143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00 SEK
    717.04 SEK / Paket med 1
    Save 107.96 SEK
    13% Av
Afficher toutes les promotions
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tillverkad av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät har en diameter på 100 mm.
100 mm diameter testsilar med ram i rostfritt stål och vävt trådnät. Levereras med intyg om överensstämmelse och registreringskort. Ytterligare maskstorlekar och diametersilar tillgängliga - kontakta kundtjänst för mer information.
Specifications
Kvantitet 1 st
Porstorlek 53μ m
Produkttyp Sil
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Material Rostfritt stål
Inkluderar Intyg om överensstämmelse och registreringskort
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd tråd