Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11532163 Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11532163
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av rostfritt stål och finns i en mängd olika storlekar. Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät har en diameter på 100 mm.
100 mm diameter testsilar med ram i rostfritt stål och vävt trådnät. Levereras med intyg om överensstämmelse och registreringskort. Ytterligare maskstorlekar och diametersilar tillgängliga - kontakta kundtjänst för mer information.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Porstorlek 710μ m
Typ Sikt
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Material Rostfritt stål
Inkluderar Intyg om överensstämmelse och registreringskort
Diameter (metrisk) Yttre 100 mm
Rammaterial Rostfritt stål
Mesh material Vävd tråd