Läs mer
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Porstorlek | 2,8 mm |
| Typ | Sikt |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000 |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse och registreringskort |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Vävd tråd |