Läs mer
- Home
- Products
- Filter och filtrering
- Mekaniska silar
- Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Fisherbrand™ Testsil av rostfritt stål med vävt trådnät
Produktkod. 11572143 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Porstorlek:
25μ m
38μ m
45μ m
53μ m
63μ m
75μ m
80μ m
90μ m
1 mm
100μ m
106μ m
1,18 mm
1,25 mm
125μ m
1,4 mm
150μ m
1,6 mm
160μ m
1,7 mm
180μ m
2 mm
200μ m
212μ m
2,36 mm
2,5 mm
250μ m
2,8 mm
300μ m
315μ m
3,35 mm
355μ m
400μ m
425μ m
500μ m
600μ m
630μ m
710μ m
800μ m
850μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
39 product options available for selection
| Produktkod. | Porstorlek | unitSize |
|---|---|---|
| 11572143 | 106μ m | Varje |
| 11582163 | 1,25 mm | Varje |
| 11592163 | 1,4 mm | Varje |
| 11592143 | 150μ m | Varje |
| 11502153 | 160μ m | Varje |
| 11512153 | 180μ m | Varje |
| 11522173 | 2 mm | Varje |
| 11522153 | 200μ m | Varje |
| 11532153 | 212μ m | Varje |
| 11542173 | 2,5 mm | Varje |
| 11582133 | 25μ m | Varje |
| 11552173 | 2,8 mm | Varje |
| 11552153 | 300μ m | Varje |
| 11562173 | 3,35 mm | Varje |
| 11592133 | 38μ m | Varje |
| 11582153 | 400μ m | Varje |
| 11572153 | 355μ m | Varje |
| 11592153 | 425μ m | Varje |
| 11502163 | 500μ m | Varje |
| 11512143 | 53μ m | Varje |
| 11532143 | 75μ m | Varje |
| 11532163 | 710μ m | Varje |
| 11512163 | 600μ m | Varje |
| 11522163 | 630μ m | Varje |
| 11542163 | 800μ m | Varje |
| 11542143 | 80μ m | Varje |
| 11552143 | 90μ m | Varje |
| 11552163 | 850μ m | Varje |
| 11562153 | 315μ m | Varje |
| 11572163 | 1,18 mm | Varje |
| 11502173 | 1,6 mm | Varje |
| 11512173 | 1,7 mm | Varje |
| 11532173 | 2,36 mm | Varje |
| 11562143 | 100μ m | Varje |
| 11582143 | 125μ m | Varje |
| 11562163 | 1 mm | - |
| 11502143 | 45μ m | Varje |
| 11522143 | 63μ m | Varje |
| 11542153 | 250μ m | Varje |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 39 options available.
Produktkod.
11572143
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
548.29 SEK
514.10 SEK / Paket med 1
Save 34.19 SEK
6% Av
Beräknad leverans: 14-09-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Porstorlek | 106μ m |
| Typ | Sikt |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000 |
| Material | Rostfritt stål |
| Inkluderar | Intyg om överensstämmelse och registreringskort |
| Diameter (metrisk) Yttre | 100 mm |
| Rammaterial | Rostfritt stål |
| Mesh material | Vävd tråd |