Läs mer
Kinematica™ Rostfri sil för Polymix™ MFC 90 D Mill
Produktkod. 10012393 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
10012393 0,8 mm Varje
10387183 3 mm Varje
10713454 5 mm Varje
10754024 6 mm Varje
10042293 0,2 mm Varje
10275893 0,5 mm Varje
10532274 1 mm Varje
10134133 1,5 mm Varje
10617693 2,0 mm Varje
10677123 4 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10012393 Leverantör Kinematica™ Leverantörsnummer 35095008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2131.50 SEK
    1951.95 SEK / Paket med 1
    Save 179.55 SEK
    8% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Beroende på provet kan ännu finare resultat uppnås genom att slipa med två eller flera siktar med successivt mindre hålstorlekar.
Specifikationer
Produkttyp Sikt
För användning med (utrustning) PX MFC 90 D
Material Rostfritt stål
Porstorlek 0,8 mm