Läs mer
Kinematica™ Rostfri sil för Polymix™ MFC 90 D Mill
Handla allt Kinematica Produkter
Porstorlek:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sikt |
| För användning med (utrustning) | PX MFC 90 D |
| Material | Rostfritt stål |
| Porstorlek | 0,2 mm |