Läs mer
Kinematica™ Rostfri sil för Polymix™ MFC 90 D Mill
Produktkod. p-8013613 Handla allt Kinematica Produkter
Porstorlek:
0,2 mm
0,5 mm
0,8 mm
1 mm
1,5 mm
2,0 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10012393
Brand: Kinematica™ 35095008
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Beroende på provet kan ännu finare resultat uppnås genom att slipa med två eller flera siktar med successivt mindre hålstorlekar.
Specifikationer
Produkttyp Sikt
För användning med (utrustning) PX MFC 90 D
Material Rostfritt stål
Porstorlek 0,8 mm