Läs mer
Tenak™ Enkeltrågställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Produktkod. 12427000 Handla allt TENAK Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
420 x 139 x 225 mm
420 x 278 x 170 mm
420 x 278 x 225 mm
420 x 278 x 280 mm
560 x 139 x 225 mm
560 x 139 x 280 mm
560 x 139 x 325 mm
560 x 278 170 mm
560 x 278 x 325 mm
560 x 278 x 385 mm
680 x 139 x 170 mm
680 x 139 x 225 mm
680 x 139 x 280 mm
680 x 139 x 325 mm
680 x 278 x 170 mm
680 x 278 x 225 mm
680 x 278 x 325 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
12427000 680 x 278 x 225 mm Varje
12406990 680 x 139 x 225 mm Varje
12456980 560 x 139 x 225 mm Varje
12466980 560 x 139 x 280 mm Varje
12407000 560 x 278 x 385 mm Varje
12416990 680 x 139 x 280 mm Varje
12417000 680 x 278 x 170 mm Varje
12426980 420 x 139 x 225 mm Varje
12426990 680 x 139 x 325 mm Varje
12436990 420 x 278 x 170 mm Varje
12446990 420 x 278 x 225 mm Varje
12447000 680 x 278 x 325 mm Varje
12496990 560 x 278 x 325 mm Varje
12456990 420 x 278 x 280 mm Varje
12466990 560 x 278 170 mm Varje
12476980 560 x 139 x 325 mm Varje
12496980 680 x 139 x 170 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 12427000 Leverantör Tenak™ Leverantörsnummer TE29254
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för applikationer där proverna antingen inte förvaras i lådor eller har udda storlekar. Tenak™ Enkeltrågställ för stående frysar kan användas med alla frysmärken.
  • Brickor består av en låda, lock och handtag på framsidan
  • Passar i vilken frys som helst
  • Ställen är tillverkade av rostfritt stål
Specifikationer
Förslutning ingår Ja
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Prover i udda storlek
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 680 x 278 x 225 mm
Djup (metriskt) 680 mm
Inkluderar Lock
Produkttyp Enkeltrågställ
Höjd (metrisk) 225 mm
Bredd (metrisk) 278 mm