Läs mer
Tenak™ Enkeltrågställ i rostfritt stål för upprättstående frysar
Produktkod. p-8007538 Handla allt TENAK Produkter
Mått (L x B x H):
420 x 139 x 225mm
420 x 278 x 170mm
420 x 278 x 225mm
420 x 278 x 280mm
560 x 139 x 225mm
560 x 139 x 280mm
560 x 139 x 325mm
560 x 278 170mm
560 x 278 x 325mm
560 x 278 x 385mm
680 x 139 x 170mm
680 x 139 x 225mm
680 x 139 x 280mm
680 x 139 x 325mm
680 x 278 x 170mm
680 x 278 x 225mm
680 x 278 x 325mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12406990
Brand: Tenak™ TE29154
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för applikationer där proverna antingen inte förvaras i lådor eller har udda storlekar. Tenak™ Enkeltrågställ för stående frysar kan användas med alla frysmärken.
  • Brickor består av en låda, lock och handtag på framsidan
  • Passar i vilken frys som helst
  • Ställen är tillverkade av rostfritt stål
Specifikationer
Inkluderar Lock
Produkttyp Enkeltrågställ
Förslutning ingår Ja
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Prover i udda storlek
För användning med (utrustning) Upprättstående frysar
Antal per förpackning 1 förpackning
Kvantitet 1 förpackning
Mått (L x B x H) 680 x 139 x 225mm
Bredd (metrisk) 139 mm
Höjd (metrisk) 225 mm
Djup (metriskt) 680 mm